Anti-Luciferase Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A121637-15 A121637-600
ANTIA121637-15EA 635 EUR InStock
ANTIA121637-15 ANTIA121637-600
Anti-Luciferase Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to Luciferase for WB with samples derived from Photinus pyralis.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IF: 1:25 to 1:250
Type: Primary
Antigen: Luciferase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Photinus pyralis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité