Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT90]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA110-200EA 555 EUR InStock
ANTIA110-200 ANTIA110-100
Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT90]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT90) antibody to V5 tag for WB, ELISA, IP and ICC.

  • Validated applications: WB, ELISA, IP, ICC
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 µg/ml, WB: 1/500 to 1/10000

Type: Primary
Antigen: V5 Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: KT90
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité