Anti-Von Willebrand Factor Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC389]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318759-100 A318759-500
ANTIA318759-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318759-100 ANTIA318759-500
Anti-Von Willebrand Factor Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC389]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC389] antibody to Von Willebrand Factor for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: Von Willebrand Factor
Clonality: Recombinant
Clone: DMC389
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité