Anti-VEGFA Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC276]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318782-100 A318782-500
ANTIA318782-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318782-100 ANTIA318782-500
Anti-VEGFA Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC276]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC276] antibody to VEGFA for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: VEGFA
Clonality: Recombinant
Clone: DMC276
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité