Anti-CD44 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC269]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318789-100 A318789-500
ANTIA318789-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318789-100 ANTIA318789-500
Anti-CD44 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC269]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC269] antibody to CD44 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Recombinant
Clone: DMC269
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité