Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B11]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85303-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85303-100 ANTIA85303-50
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B11]
Anticorps
Mouse monoclonal (3B11) antibody to GFP for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from AcGFP and eGFP.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:1000 to 1:5000, IHC: 1:1000 to 1:500

Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: AcGFP;eGFP

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité