Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Calretinin Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A104312-100 A104312-50
ANTIA104312-100EA 520 EUR InStock
ANTIA104312-100 ANTIA104312-50
Anti-Calretinin Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody to Calretinin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from human, rat, mouse, bovine, porcine and horse.

  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:1000 to 1:5000, IHC: 1:1000 to 1:5000

Type: Primary
Antigen: Calretinin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Bovine;Porcine;Horse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité