Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 5-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
A11433.14 A11433.22
A11433.14EA 41.1 EUR InStock
A11433.14 A11433.22
Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique tech. 90%, grade Technique
Acide 5-aminonaphtalène-1-sulfonique
Purity: 90% CAS No.: 84-89-9 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2214149 Merck Reference: 14,6404 MDL No.: MFCD00014315
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014315
Numéro CAS: 84-89-9
EINECS: 201-571-0
Merck Index: 14,6404
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité