Polyacrylonitrile, M.W. ∼150000
Fournisseur: Thermo Scientific
310670250 310671000
310670250.EA 71.4 EUR InStock
310670250. 310671000.
Polyacrylonitrile, M.W. ∼150000
Polyacrylonitrile
Formule: (C₃H₃N)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084395
Numéro CAS: 25014-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Average molecular weight 150000
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité