NBQX 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
329260250 329261000
329260250.EA 444 EUR InStock
329260250. 329261000.
NBQX 98+%
NBQX
Formule: C₁₂H₈N₄O₆S
MW: 336,28 g/mol
Point d'ébullition: 613°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12910445
Numéro CAS: 118876-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance almost-white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98 %
Water ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité