Tianeptine sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-[[3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoic acid S,S-dioxide sodium salt
467050010 467052500
467050010.EA 342 EUR InStock
467050010. 467052500.
Tianeptine sodium salt
Tianeptine sodium salt
Formule: C₂₁H₂₄ClN₂NaO₄S
MW: 458,93 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00879851
Numéro CAS: 30123-17-2
EINECS: 250-059-3
Merck Index: 13,09496
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 183°C to 187°C
Water ≤3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité