Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Azaindene, Indolizine
467730010 467732500
467730010.EA 404 EUR InStock
467730010. 467732500.
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 202°C (760mmHg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00030189
Numéro CAS: 274-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to green-grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 70°C to 78°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité