Di-tert-butyloxalate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
470960050 470960250
470960050.EA 68.4 EUR InStock
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,24 g/mol
Point d'ébullition: 229.3°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008806
Numéro CAS: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité