Phlorizin dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one dihydrate
471360010 471360050
471360010.EA 51.7 EUR InStock
471360010. 471360050.
Phlorizin dihydrate 98%
Phlorizin dihydrate
Formule: C₂₁H₂₈O₁₂
MW: 472,43 g/mol
Point d'ébullition: 770°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006591
Numéro CAS: 7061-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to beige to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 7 to 8.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité