Tétrafluoroborate de sodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sodium fluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
8.43877.0250EA 47.2 EUR InStock
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
Tétrafluoroborate de sodium, Sigma-Aldrich®
Tétrafluoroborate de sodium
Formule: BF₄Na
MW: 109,79 g/mol
Point de fusion: 384 °C
Densité: ∼2.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003515
Numéro CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08761
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 384 °C
Molar Mass 109.79 g/mol
Hill Formula BF4Na
Chemical Formula NaBF4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité