9-Acétylanthracène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
L01278.06 L01278.14 L01278.PF
L01278.06EA 51.1 EUR InStock
L01278.06 L01278.14 L01278.PF
9-Acétylanthracène 96%
9-Acétylanthracène
Purity: 96% CAS No.: 784-04-3 Molecular Formula: C16H12O Formula Weight: 220.27 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 1370056
Formule: C₁₆H₁₂O
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001259
Numéro CAS: 784-04-3
EINECS: 212-315-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité