1,2,3-Triazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole, 1H-1,2,3-Triazole
A16999.03 A16999.06 A16999.14
A16999.03EA 65.2 EUR InStock
A16999.03 A16999.06 A16999.14
1,2,3-Triazole ≥98%
1,2,3-Triazole
Purity: 98% CAS No.: 288-36-8 Molecular Formula: C2H3N3 Formula Weight: 69.07 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 104766 MDL No.: MFCD00014490
Formule: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1.192
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014490
Numéro CAS: 288-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité