Tubes à essai avec adaptateurs rodés Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
MF24/12/4 MF24/1 MF24/1/5 MF24/1/6 MF24/3 MF24/0/4 MF24/2 MF24/2/6 MF24/3/8 MF24/5
201-8623EA 84.1 EUR InStock
201-8623 201-8620 201-8621 201-8622 201-8626 201-8619 201-8624 201-8625 201-8627 201-8628
Tubes à essai avec adaptateurs rodés Quickfit®
Tubes Tubes à essais
Verre borosilicaté Pyrex®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Haute résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Rodage femelle standard.
Informations de commande: Stoppers have to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité