2,4'-Difluorobenzophénone
Synonyms: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
004784-5G 004784-25G
FLUO004784-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004784-5G FLUO004784-25G
2,4'-Difluorobenzophénone
2,4'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000319
Numéro CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité