(±)-4-Vinylcyclohexène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (±)-4-Ethenyl-1-cyclohexene, 4-Vinyl-1-cyclohexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
94950-25ML 94950-5ML
94950-25MLEA 400 EUR InStock
94950-25ML 94950-5ML
(±)-4-Vinylcyclohexène, Supelco®
(±)-4-Vinylcyclohexène
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.7 °C
Densité: 0.8303 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001576
Numéro CAS: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8da2fe9536f4dc8a8d25b95c5726c284ccac2a&vid=cd2e3ff3f12ada77d2d15ea4be71f7610746c9df&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d4f8268c9fbb71c67a3944e6afc9af4679ea69b&vid=cf44be3d1790c9b4a47cf62f8e4073fa0b9b658e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité