1-Iodopropane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A14388.36EA 222 EUR InStock
A14388.36 A14388.22
1-Iodopropane ≥98% stabilisé
1-Iodopropane
Purity: 98+%
CAS No.: 107-08-4
Molecular Formula: C3H7I
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -101°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 505937
Merck Reference: 14,7862
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001095
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –101 °C
Densité: 1,744
Point d'éclair: 44 °C (111 °F)
Numéro MDL: MFCD00001095
Numéro CAS: 107-08-4
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité