1,6-Dibromohexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hexamethylen dibromide
A13417.22 A13417.36
A13417.22EA 30.5 EUR InStock
A13417.22 A13417.36
1,6-Dibromohexane ≥97%
1,6-Dibromohexane
Purity: 97+% CAS No.: 629-03-8 Molecular Formula: Br(CH2)6Br Formula Weight: 243.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Odourless Melting Point: -2° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1236322 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000272
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.610
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000272
Numéro CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité