Dibromométhane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylenbromide
112831000 112835000 112830010 112830025
ACRO112831000EA 43.6 EUR InStock
ACRO112831000 ACRO112835000 ACRO112830010 ACRO112830025
Dibromométhane 99%
Dibromométhane
Formule: Br₂CH₂
MW: 173,83 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 2.47 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000168
Numéro CAS: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
ONU: 2664
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06138
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité