1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
L16851.03 L16851.06
L16851.03EA 45.4 EUR InStock
L16851.03 L16851.06
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone ≥97%
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone
Purity: 97% CAS No.: 350-92-5 Molecular Formula: C9H7F3O Formula Weight: 188.15 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 51-52°/2mm MDL No.: MFCD00068171
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C (2 mmHg)
Densité: 1.220
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068171
Numéro CAS: 350-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité