Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
008817-5G 008817-25G
FLUO008817-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008817-5G FLUO008817-25G
Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 1.422 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037828
Numéro CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité