3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
023918-1G 023918-5G
FLUO023918-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023918-1G FLUO023918-5G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657980
Numéro CAS: 840481-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité