5-Chloro-2-trifluorométhylphénol
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
004473-1G 004473-5G 004473-25G
FLUO004473-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004473-1G FLUO004473-5G FLUO004473-25G
5-Chloro-2-trifluorométhylphénol
5-Chloro-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042217
Numéro CAS: 35852-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité