2'-Chloro-4',5'-difluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
021889-5G 021889-25G
FLUO021889-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021889-5G FLUO021889-25G
2'-Chloro-4',5'-difluoroacétophénone
2'-Chloro-4',5'-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671761
Numéro CAS: 121872-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité