3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
017248-25G 017248-5G
FLUO017248-25GEA 0 EUR InStock
FLUO017248-25G FLUO017248-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01567246
Numéro CAS: 2315-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité