4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
013034-1G 013034-5G 013034-10G
FLUO013034-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013034-1G FLUO013034-5G FLUO013034-10G
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143291
Numéro CAS: 110888-15-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité