4-Cyanobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Benzoylbenzonitrile
A15764.03 A15764.06
A15764.03EA 61.8 EUR InStock
A15764.03 A15764.06
4-Cyanobenzophénone ≥98%
4-Cyanobenzophénone
Purity: 98% CAS No.: 1503-49-7 Molecular Formula: C14H9NO Formula Weight: 207.23 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 641181 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016382
Formule: C₁₄H₉NO
MW: 207,23 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016382
Numéro CAS: 1503-49-7
EINECS: 216-126-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité