3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
Synonyms: 3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
013855-25G 013855-5G 013855-1G
FLUO013855-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013855-25G FLUO013855-5G FLUO013855-1G
3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
3-Nitro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973779
Numéro CAS: 349-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité