2,4,5-Tribromoimidazole
Synonyms: 2,4,5-Tribromo-1H-imidazole
001253-25G 001253-10G
FLUO001253-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001253-25G FLUO001253-10G
2,4,5-Tribromoimidazole
2,4,5-Tribromoimidazole
Formule: C₃HBr₃N₂
MW: 304,77 g/mol
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 224 °C
Numéro MDL: MFCD00005184
Numéro CAS: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité