2-Chlorobenzènesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: o-Chlorobenzenesulphonamide
L09082.03 L09082.06
L09082.03EA 26.2 EUR InStock
L09082.03 L09082.06
2-Chlorobenzènesulfonamide ≥98%
2-Chlorobenzènesulfonamide
Purity: 98% CAS No.: 6961-82-6 Molecular Formula: C6H6ClNO2S Formula Weight: 191.64 Melting Point: 189-191° Beilstein Reference: 2937540
Formule: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,64 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051974
Numéro CAS: 6961-82-6
EINECS: 230-156-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité