2-Chlorothiobenzamide
021317-1G 021317-2.5G 021317-5G
FLUO021317-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021317-1G FLUO021317-2.5G FLUO021317-5G
2-Chlorothiobenzamide
2-Chlorothiobenzamide
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…110 °C
Numéro MDL: MFCD00040955
Numéro CAS: 15717-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité