2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
H26626.03 H26626.06
H26626.03EA 94.7 EUR InStock
H26626.03 H26626.06
2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde ≥97%
2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 146137-80-6 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Refractive Index: 1.5240
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094325
Numéro CAS: 146137-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité