Flavone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenylchromen-4-one
119160010 119160050 119160250
ACRO119160010EA 29 EUR InStock
ACRO119160010 ACRO119160050 ACRO119160250
Flavone 99+%
Flavone
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 180 - 185 °C (1 -rr)
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006825
Numéro CAS: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité