Acide 2-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridinylboronic acid, Pyridine-2-boronic acid
H53314.MD H53314.03
H53314.MDEA 176 EUR InStock
H53314.MD H53314.03
Acide 2-pyridinemétaborique 95%
Acide 2-pyridinemétaborique
Purity: 95% CAS No.: 197958-29-5 Molecular Formula: C5H6BNO2 Formula Weight: 122.92 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00151844
Formule: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00151844
Numéro CAS: 197958-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité