3-Tolualdéhyde ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A15313.14 A15313.06 A15313.22
A15313.14EA 63.6 EUR InStock
A15313.14 A15313.06 A15313.22
3-Tolualdéhyde ≥97% stabilisé
3-Tolualdéhyde
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 620-23-5
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Almond-like
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 741964
MDL No.: MFCD00003374
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003374
Numéro CAS: 620-23-5
EINECS: 210-632-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité