3-Tolualdéhyde 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
138990250 138991000
ACRO138990250EA 55.2 EUR InStock
ACRO138990250 ACRO138991000
3-Tolualdéhyde 98% stabilisé
3-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 1.019 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003374
Numéro CAS: 620-23-5
EINECS: 210-632-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité