Chrysine, poudre jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
0215498525 0215498505
ICNA0215498525EA 150 EUR InStock
ICNA0215498525 ICNA0215498505
Chrysine, poudre jaune
Chrysine
Soluble in pyridine (50 mg/ml) (Lit.)
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284…290 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00006834
Numéro CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité