Chrysine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
110320050 110320250 110321000
ACRO110320050EA 56 EUR InStock
ACRO110320050 ACRO110320250 ACRO110321000
Chrysine 99+%
Chrysine
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006834
Numéro CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 284 to 290 °C
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité