4-Bromo-3-fluorobenzènesulfonamide
013778-5G 013778-25G
FLUO013778-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013778-5G FLUO013778-25G
4-Bromo-3-fluorobenzènesulfonamide
4-Bromo-3-fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
MW: 254,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094292
Numéro CAS: 263349-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité