4-Nitrobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
153020050 153020250
ACRO153020050EA 22.3 EUR InStock
ACRO153020050 ACRO153020250
4-Nitrobenzènesulfonamide 97%
4-Nitrobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Numéro MDL: MFCD00007937
Numéro CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité