9H-Pyrido[3,4-b]indole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Norharman, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
129265000 129260025 129261000
ACRO129265000EA 174 EUR InStock
ACRO129265000 ACRO129260025 ACRO129261000
9H-Pyrido[3,4-b]indole 98%
9H-Pyrido[3,4-b]indole
Formule: C₁₁H₈N₂
MW: 168,2 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004956
Numéro CAS: 244-63-3
EINECS: 205-959-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
Titration Tertiary base ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité