Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Synonyms: Acetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
007516-25G 007516-100G
FLUO007516-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007516-25G FLUO007516-100G
Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Acétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 77.8 °C (1013 hPa)
Densité: 1.2887 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00198018
Numéro CAS: 406-95-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité