Chlorure d'osmium (III) hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Osmium trichloride hydrate
318705000 318700025
ACRO318705000EA 163 EUR InStock
ACRO318705000 ACRO318700025
Chlorure d'osmium (III) hydraté
Chlorure d'osmium (III) hydraté
Formule: Cl₃Os·H₂O
MW: 314,6 g/mol
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149815
Numéro CAS: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité