Chlorure de triethylammonium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triethylamine hydrochloride
270670010 270672500
ACRO270670010EA 109 EUR InStock
ACRO270670010 ACRO270672500
Chlorure de triethylammonium 99+%
Chlorure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₆ClN
MW: 137,65 g/mol
Point de fusion: 254…260 °C
Densité: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012500
Numéro CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 260 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité