Acétone, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
326801000 326800010
326801000.EA 105 EUR InStock
326801000. 326800010.
Acétone, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité