3,4-Hexanedione 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06655.14 L06655.22
L06655.14EA 43.2 EUR InStock
L06655.14 L06655.22
3,4-Hexanedione 94%
3,4-Hexanedione
Purity: 94% CAS No.: 4437-51-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4120 Melting Point: -10° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 1700837 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00010237
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.941
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010237
Numéro CAS: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité